Principaux documents
475922
Millipore
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade
≥99% (potentiometry), crystalline solid, Molecular Biology
Synonyme(s) :
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.25
Nom du produit
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, CAS 1132-61-2 is a zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Essai
≥99% (potentiometry)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pKa (20 °C)
7.2
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 260 nm
≤0.05 at 280 nm
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A zwitterionic buffer active in the pH range of 6.5-8.0(absorbance: ≤0.05 at 260 nm and 280 nm). Has a pKa of 7.2 at 20°C.
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup