Principaux documents
475898
Millipore
MOPS
≥99% (titration), solid, Ultrol® Grade
Synonyme(s) :
MOPS, Free Acid, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
100 G
133,00 €
500 G
493,00 €
1 KG
659,00 €
133,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
133,00 €
500 G
493,00 €
1 KG
659,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.25
133,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
MOPS, ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pKa (20 °C)
7.2
Solubilité
water: 1 M
Traces de cations
heavy metals: ≤1 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.05.
One of the zwitterionic buffers active in the pH range of 6.5 to 8.0 (absorbance: ≤0.05 at 260 nm, 1.0 M, H2O). Has a pK,sub>a of 6.95-7.24 at 20°C.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Spence, J.T., et al. 1988. Biochem. J. 250, 921.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup