M4910
1-Methylhistamine dihydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
1-Methyl-4-(β-aminoethyl)imidazole dihydrochloride
381,00 €
About This Item
381,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
1-Methylhistamine dihydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Cn1cnc(CCN)c1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-4-6(2-3-7)8-5-9;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H
Clé InChI
AGXVEALMQHTMSW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269) , HRH2(3274) , HRH3(11255) , HRH4(59340)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3