H6647
L-Histidinol dihydrochloride
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
β-Aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanol dihydrochloride
36,80 €
About This Item
36,80 €
Produits recommandés
Nom du produit
L-Histidinol dihydrochloride, ≥98 (TLC)
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
198-201 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
Clé InChI
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable