Documents
M1891
Sigma-Aldrich
Protéine basique de la myéline bovine
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for activity assay
Synonyme(s) :
MBP
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
bovine
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
18.4 kDa
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
Technique(s)
activity assay: suitable
Solubilité
water: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... MBP(618684)
Description générale
Domaine de recherche : Signalisation cellulaire
La protéine basique de la myéline (MBP), un polypeptide à chaîne unique constitué de 170 acides aminés avec une méthyl-arginine, est une protéine membranaire périphérique. Cet élément structural crucial de la gaine de myéline est la seconde protéine la plus abondante de cette dernière, représentant environ 30 % de la protéine de myéline totale.
Application
La protéine basique de la myéline (MBP) d'origine bovine a été utilisée :
  • dans une réaction de méthylation in vitro.
  • comme substrat dans un test d'activité de kinase avec immunoprécipitation in vitro pour mesurer l'activité de Cds1 (kinase effectrice de point de contrôle spécifique pour la phase S).
  • pour préparer de la MBP phosphorylée, elle-même utilisée comme substrat dans des dosages de phosphatase.
Utilisée comme substrat de kinase.
Actions biochimiques/physiologiques
La protéine basique de la myéline (MBP) joue un rôle vital dans la formation de la gaine de myéline et est associée à divers troubles neurologiques. La MBP est une cible antigénique dans le modèle de maladie auto-immune appelé encéphalomyélite allergique expérimentale (EAE). La MBP joue un rôle essentiel dans le remodelage du cytosquelette et l'extension membranaire. En outre, elle est également impliquée dans la voie de signalisation Fyn, la séquestration des phosphoinositides et la régulation de l'homéostasie du calcium. La MBP est un substrat in vitro de la MAP kinase (mitogen-activated protein kinase) et facilite la purification et les études fonctionnelles d'enzymes. La MBP est un potentiel neurorécepteur. Elle est capable de stimuler la prolifération des lymphocytes in vitro. La MBP a un rôle déterminant dans la voie d'activation MAP kinase (protéine kinase activée par un mitogène). En se basant sur la stimulation des lymphocytes, la MBP peut être utilisée pour détecter les cancers. Elle a été utilisée dans plusieurs études sur l'immunologie. La MBP contribue également à préserver l'organisation lipides/protéines au sein de la myéline.
Une mutation du gène de la protéine basique de la myéline induit une dysmyélination ; elle est utilisée pour induire l'encéphalomyélite allergique expérimentale.
Qualité
Peut contenir des traces de sels de tampon urée-glycine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Michal Jasinski et al.
Plant physiology, 147(2), 719-731 (2008-04-09)
The analysis of gene expression in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) using cDNA microarrays and reverse transcription-polymerase chain reaction showed that AtOSA1 (A. thaliana oxidative stress-related Abc1-like protein) transcript levels are influenced by Cd2+ treatment. The comparison of protein sequences revealed that
Hsl7 is a substrate-specific type II protein arginine methyltransferase in yeast.
Sayegh J and Clarke SG
Biochemical and Biophysical Research Communications, 372(4), 811-815 (2008)
C Delehouzé et al.
Scientific reports, 7(1), 12931-12931 (2017-10-12)
Necroptosis is a programmed cell death pathway that has been shown to be of central pathophysiological relevance in multiple disorders (hepatitis, brain and cardiac ischemia, pancreatitis, viral infection and inflammatory diseases). Necroptosis is driven by two serine threonine kinases, RIPK1
Regulation of protein arginine methyltransferase 8 (PRMT8) activity by its N-terminal domain.
Sayegh J
The Journal of Biological Chemistry, 282(50), 36444-36453 (2007)
Chuan-Ming Yeh et al.
Plant & cell physiology, 45(9), 1306-1312 (2004-10-29)
Mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathways are modules involved in the transduction of extracellular signals to intracellular targets in all eukaryotes. In plants, it has been evidenced that MAPKs play a role in the signaling of biotic and abiotic stresses, plant