Key Documents
13-111
Sigma-Aldrich
MBP, biotin conjugate
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Myelin basic protein (MBP) purified from bovine brain using SP-SepharoseTM high performance liquid chromatography and de-phosphorylated using Lambda protein phosphatase. Lambda protein phosphatase was inactivated, in the presence of 10mM sodium EDTA, at 65C for one hour. μ Developed for use in radioactive kinase assays.
Qualité
routinely evaluated for use as a substrate in a kinase assay
Forme physique
PBS, containing 0.05% sodium azide
Stockage et stabilité
°
Autres remarques
Ce produit est dérivé de sources bovines. L'exportation de ce produit vers certains pays peut faire l'objet de restrictions. Veuillez contacter notre Service Clients ou votre distributeur local pour vous renseigner sur la disponibilité du produit et les possibilités d'exportation.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Assay for maprotiline in human serum with improved sensitivity and selectivity.
H J Kuss,S Sirch,D Y Zhao
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications null