Principaux documents
M1032
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl methacrylate
>97% (GC)
Synonyme(s) :
Methacrylic acid cyclohexyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)COOC6H11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Beilstein:
2045235
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Essai
>97% (GC)
Contient
0.006% hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
Clé InChI
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
181.4 °F
Point d'éclair (°C)
83 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter