L8262
Lectin from Ulex europaeus (gorse, furze)
biotin conjugate, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Ulex europaeus agglutinin, UEA-I
258,00 €
About This Item
258,00 €
Produits recommandés
Conjugué
biotin conjugate
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Puissance
<50 μg/mL agglutination activity
Composition
Protein, ~85% E1%/280
Ampleur du marquage
~3 mol biotin per mol protein
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.