Principaux documents
L9640
Sigma-Aldrich
Lectine de Triticum vulgaris (blé)
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Agglutinine de germe de blé, WGA
10 MG
205,00 €
25 MG
336,00 €
100 MG
890,00 €
205,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
205,00 €
25 MG
336,00 €
100 MG
890,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
205,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Puissance
<20 μg/mL agglutination activity
Composition
Protein, 100% biuret
Impuretés
salt, essentially free
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
La WGA n′est pas spécifique à un groupe sanguin, mais elle présente une affinité pour les résidus N-acétyl-β-D-glucosaminyl et les oligomères du type N-acétyl-β-D-glucosamine. La WGA ne contient aucun glucide lié à une protéine.
Notes préparatoires
Les conjugués sont préparés à partir d′une lectine purifiée par affinité.
Remarque sur l'analyse
L′activité d′agglutination est exprimée en μg/ml et est déterminée à partir de dilutions en série d′une solution à 1 mg/ml dans une solution saline tamponnée au phosphate à pH 6,8. Cette activité correspond à la concentration la plus faible qui permet d′agglutiner une suspension d′érythrocytes humains à 2 % après 1 h d′incubation à 25 °C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jiamao Lin et al.
European journal of pharmacology, 859, 172490-172490 (2019-06-24)
Doxorubicin (DOX) is a classic anti-tumor chemotherapeutic used to treat a wide range of tumors. One major downfall of DOX treatment is it can induce fatal cardiotoxicity. Astragaloside IV (AS-IV) is one of the primary active ingredients that can be
André A Neves et al.
Endoscopy, 50(6), 618-625 (2018-01-18)
Endoscopic surveillance for Barrett's esophagus (BE) is limited by long procedure times and sampling error. Near-infrared (NIR) fluorescence imaging minimizes tissue autofluorescence and optical scattering. We assessed the feasibility of a topically applied NIR dye-labeled lectin for the detection of
Qian Li et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(12) (2021-12-25)
Paeonol can effectively inhibit Aspergillus flavus (A. flavus) via damaging cell walls. In this work, paeonol treatment remarkably destroyed both the outer amorphous layer and the inner fibrous layer of cell walls. Furthermore, FT-IR and XPS characterization showed that OH
Ilaria Volpi et al.
Open biology, 11(10), 210121-210121 (2021-10-27)
Treslin/Ticrr is required for the initiation of DNA replication and binds to MTBP (Mdm2 Binding Protein). Here, we show that in Xenopus egg extract, MTBP forms an elongated tetramer with Treslin containing two molecules of each protein. Immunodepletion and add-back
Julie Beneteau et al.
Plant physiology, 153(3), 1345-1361 (2010-05-06)
Phloem Protein2 (PP2) is a component of the phloem protein bodies found in sieve elements. We describe here the lectin properties of the Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) PP2-A1. Using a recombinant protein produced in Escherichia coli, we demonstrated binding to N-acetylglucosamine
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.