Principaux documents
L6715
Sigma-Aldrich
Biocoll
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
Separation Medium
500 ML
235,00 €
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
235,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Stérilité
sterile-filtered
sterile
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Densité
1.077 g/mL at 25 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
Used to create a density medium for the purification of lymphocytes and other mononuclear cells. Histopaque®-1077 is a solution of polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1.077 +/- 0.001 g/ml. This medium facilitates rapid recovery of viable lymphocytes from small volumes of whole blood. This technique is suitable for use in cell mediated lympholysis and for human lymphocyte antigen (HLA)2 typing. It may also be employed as the initial isolation step prior to enumeration of T-, B-, and ‘null′ lymphocytes.
Informations légales
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable