Documents
F4135
Sigma-Aldrich
Sérum de veau fœtal
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
FBS HI, FCS HI, Sérum HI, sérums HI, FBS, FCS, sérum, sérums
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160409
Nomenclature NACRES :
NA.71
Source biologique
bovine fetus
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
FBS Classic
Composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le sérum de veau fœtal (SVF, ou FBS en anglais) reste un supplément pour milieux très prisé, car il assure de multiples fonctions en culture cellulaire. Le FBS apporte des nutriments, des facteurs de croissance et d'adhésion et favorise la prolifération cellulaire. En outre, il protège les cellules des dommages oxydatifs et de l'apoptose. Le FBS inhibe la formation d'espèces réactives de l'oxygène, ces dernières n'étant pas éliminées dans les milieux sans sérum.
Application
Le sérum de veau fœtal originaire des États-Unis est utilisé dans une multitude d'applications de culture cellulaire. Il apporte aux cellules en culture de nombreux facteurs de croissance et de survie non définis.
Le sérum de veau fœtal a été utilisé :
  • dans le milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DME ou DMEM), le milieu essentiel minimum d'Eagle (EMEM), le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute), la modification α du milieu d'Eagle (αMEM) et le milieu L-15 de Leibovitz
  • dans un milieu de blocage pour le traitement de coupes de tronc cérébral
  • pour améliorer l'adhésion d'explants cutanés
Notes préparatoires
Préparé par chauffage à 56 °C pendant 30 minutes.
This product is prepared by heating at 56°C for 30 minutes. Heating serum to 56°C for 30 minutes inactivates the complement system for immunoassays. L'inactivation à la chaleur inactive également d'autres inhibiteurs indéterminés de la croissance des cellules en culture.
Remarque sur l'analyse
  • A fait l'objet de tests pour rechercher la présence de bactéries, de virus et de mycoplasmes
  • Filtré trois fois sur membrane de 0,1 micron en conditions aseptiques
  • Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Combining probiotic Phaeobacter inhibens DSM17395 and broad-host-range vibriophage KVP40 against fish pathogenic vibrios
Rasmussen BB, et al
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 513, 734415-734415 (2019)
Antileishmanial activity study and theoretical calculations for 4-amino-1, 2, 4-triazole derivatives
Suleymanouglu N, et al.
Journal of Molecular Structure, 1144, 80-86 (2017)
Sanjay Ghosh et al.
Nucleic acids research, 44(9), e84-e84 (2016-02-07)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) have emerged as regulators of gene expression across metazoa. Interestingly, some lncRNAs function independently of their transcripts - the transcription of the lncRNA locus itself affects target genes. However, current methods of loss-of-function analysis are insufficient
Ming Guan et al.
American journal of translational research, 11(3), 1343-1358 (2019-04-12)
Aging and exposure to noise or ototoxic drugs are major causes of hair cell death leading to human hearing loss, and many agents have been developed to protect hair cells from apoptosis. Fetal bovine serum (FBS) is a fundamental ingredient
Hypoxia enhances secretion of matrix metalloproteinases in bovine dermal fibroblasts: an in vitro approach to bovine digital dermatitis
Akkoc A, et al.
Journal of Applied Animal Research, 46, 445-450 (2018)
Articles
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Révisez les bases de l'utilisation du sérum bovin (ou de veau) fœtal dans la culture de cellules, et redécouvrez comment la provenance et la réglementation affectent le prix des sérums impliqués dans les tests cellulaires.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Protocoles
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Contenu apparenté
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.