L6274
Laminin from human placenta
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Cell culture grade laminin, Human Laminin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human placenta
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
0.5 mg/mL in Tris-buffered saline
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
1‑2 μg/cm2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... LAMB1(3912)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Attention
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocoles
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.