Principaux documents
F2006
Sigma-Aldrich
Human Fibronectin
from human plasma, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Fibronectine
1 MG
425,00 €
2 MG
788,00 €
5 MG
1 410,00 €
5 X 5 MG
3 640,00 €
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
425,00 €
2 MG
788,00 €
5 MG
1 410,00 €
5 X 5 MG
3 640,00 €
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
42020141
Nomenclature NACRES :
NA.75
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fibronectine de plasma humain, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
450 kDa
Conditionnement
pkg of 5 x 5 mg
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
Concentration
>1 mg/mL protein
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
1‑5 μg/cm2
Impuretés
HBSAG, none detected
HCV, none detected
HIV-1/HIV-2, none detected
Solubilité
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Spécificité de la liaison
Peptide Source: Collagen
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Description générale
La fibronectine (FN) est une glycoprotéine multifonctionnelle dont le gène est situé sur le chromosome 2q34-36 de l'homme. Ce gène de 75 kb de longueur contient 50 exons. La fibronectine est constituée de blocs de séquences peptidiques répétitives de nature homologue qui forment une unité fonctionnelle disposée linéairement en deux sous-unités en forme de bras.[1] La fibronectine se présente sous deux isoformes principales : une forme soluble, qui se retrouve dans le plasma, et une forme insoluble, qui se situe dans les tissus et la matrice extracellulaire du cartilage. Environ 20 formes différentes de fibronectine existent, créées par épissage alternatif d'une région variable et de deux exons de type III appelés "extra domain" A et B (EDA et EDB).[2]
Application
La fibronectine issue de plasma humain peut être utilisée dans les applications suivantes :
  • lors de l'ensemencement de cellules et de la différenciation neuronale, comme composant d'un milieu de multiplication utilisé pour remettre en suspension des cellules CBSC (cellules souches issues de sang de cordon ombilical), et comme composant d'un milieu de différenciation[3].
  • dans la culture de cellules HEK 293 (chambre de culture enduite de fibronectine pour favoriser l'expression des cellules)[4].
  • dans des essais de "pull-down" de la fibronectine (FN) in vitro[5].
  • pour une étude de spécificité de la protéine[6].
  • dans des études de migration cellulaire.[7]
Actions biochimiques/physiologiques
La fibronectine (FN) est essentielle à de nombreuses fonctions biologiques telles que l'angiogenèse, la migration cellulaire, l'adhésion entre cellules, la fixation des cellules à la membrane basale, la stabilisation des caillots, l'embryogenèse, la différenciation, la cicatrisation, ainsi que la liaison des pathogènes aux cellules de mammifères et à la matrice extracellulaire. [1] Des études menées dans la population des Hans en Chine indiquent que des mutations de ce gène pourraient être liées à la susceptibilité à l'arthrose du genou.[2] Les formes d'épissage alternatif de FN contenant le domaine EDB sont une caractéristique de l'angiogenèse tumorale, et la production de cette isoforme par les cellules endothéliales est augmentée lorsque la matrice est plus rigide.[8] Dans le cancer colorectal, le domaine EDA est lié à la formation de métastases, la vasculogenèse et la tumorigenèse, et favorise la transition épithélio-mésenchymateuse.[9]
Attention
Il est recommandé de conserver la solution reconstituée sous forme d′aliquotes de travail à une température de -20 °C au maximum. Il n′est pas recommandé de soumettre la fibronectine reconstituée à un mélange au vortex, à une agitation excessive ou à des cycles supplémentaires de congélation-décongélation.
Notes préparatoires
Ce produit est lyophilisé dans une solution tamponnée au Tris à 0,05 M et à pH 7,5. La fibronectine est soluble dans l′eau à une concentration de 1 mg/ml. Pour la dissoudre, l′incuber à 37 °C pendant au moins 30 minutes. Une petite quantité de matériel insoluble peut être présente, mais cela n′aura pas d′impact sur la performance du produit. L′homogénéité de la protéine est évaluée par immuno-électrophorèse, le taux d′endotoxines est testé et le matériel source s′est avéré négatif pour le VIH, l′hépatite B et l′hépatite C. Pour le revêtement de surfaces de culture cellulaire, la fibronectine doit être diluée dans une solution saline équilibrée stérile et un volume minimal utilisé. La surface doit ensuite être séchée à l′air pendant 45 minutes à température ambiante. Conserver jusqu′à 2 à 4 semaines entre 2 et 8 °C.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chia-Wen Chang et al.
Lab on a chip, 14(19), 3762-3772 (2014-08-07)
This paper reports a polydimethylsiloxane-polycarbonate (PDMS-PC) hybrid microfluidic device capable of performing cell culture under combinations of chemical and oxygen gradients. The microfluidic device is constructed of two PDMS layers with microfluidic channel patterns separated by a thin PDMS membrane.
Fibronectin: a brief overview of its structure, function, and physiology
R A Proctor
Reviews of Infectious Diseases (1987)
Fibronectin: a brief overview of its structure, function, and physiology
Proctor R A, et al.
Reviews of Infectious Diseases, 4, S317-S321 (1987)
Timothy E Quan et al.
Methods in molecular medicine, 135, 423-434 (2007-10-24)
Fibrocytes circulate in the peripheral blood, produce collagen and other matrix proteins, and express cell surface markers indicative of a hematopoetic origin distinguishing them from fibroblasts. Circulating fibrocytes were first identified in 1994 in a model system of wound repair
Marcin Jurga et al.
Biomaterials, 32(13), 3423-3434 (2011-02-18)
Currently, there are no effective therapies to restore lost brain neurons, although rapid progress in stem cell biology and biomaterials development provides new tools for regeneration of central nervous system. Here we describe neurogenic properties of bioactive scaffolds generated by
Articles
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Afficher tout
Protocoles
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
Contenu apparenté
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How do I test the wells/flasks that have been coated with fibronectin?
    1 answer
    1. We test the coated culture surface by culturing cells.  We compare the adherence of the cells to wells that have been coated with media containing BSA (negative) and media containing 10% FBS (positive).  The cell growth should be not less than 50% of the positive control and greater than 50% of the negative control.
      Helpful?
  2. How do I determine how much fibronectin is in solution?
    1 answer
    1. As the product may contain undissolved material, the amount of fibronectin in solution can be determined by UV absorbance.  The extinction coefficient for a 1% solution (10 mg/ml) is 13.5 at 280 nm.
      Helpful?
  3. What is the procedure for coating culture surfaces with fibronectin?
    1 answer
    1. To coat culture surfaces: 1. Dilute fibronectin in sterile balanced salt solution and coat the culture surface (1-5 μg/cm2) with a minimal volume.  2. Allow to air dry for at least 45 minutes at room temperature.  Excess fibronectin may be removed by aspiration, but this is not necessary.
      Helpful?
  4. How do I solubilized Fibronectin?
    1 answer
    1. Dissolve at 1 mg/mL in water. Allow to dissolve for at least 30 minutes at 37 °C. A small amount of undissolved material may remain. This will not affect product performance.
      Helpful?
  5. How do I choose which fibronectin product to use to coat culture surfaces for cell growth?
    1 answer
    1. The species source for the fibronectin used when coating culture surfaces is not important.  It is the presence of the RGD binding site that is present in all fibronectins that promotes binding.
      Helpful?
  6. How long can I store fibronectin coated plates, etc?
    1 answer
    1. Fibronectin coated cultureware can be stored for 2-4 weeks at 2-8 °C in a closed sterile container, or in sterile sealable bags.
      Helpful?
  7. What is the difference between Fibronection Products F2006 and F1056?
    1 answer
    1. The difference between Product Nos. F2006 and F1056 is in the purity specifications and endotoxin testing.  Product  No. F2006 has a purity specification of ≥90% and is not tested for endotoxin contamination.  Product No. F1056 has a purity specification of ≥95% and is tested for endotoxin contamination with a specification of ≤100 EU/mg.
      Helpful?
  8. How long can I store the fibronectin solution?
    1 answer
    1. The product is good for at least a year at 2-8 °C if kept sterile.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.