Principaux documents
CC095-M
Sigma-Aldrich
Mouse Laminin
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Laminine dérivée de souris purifiée
1 MG
293,50 €
1 MG
338,00 €
5 MG
1 070,00 €
293,50 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
293,50 €
1 MG
338,00 €
5 MG
1 070,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
293,50 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Laminine de souris purifiée, Laminins are the major noncollagenous constituent of basement membranes. This purified mouse laminin was isolated from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a mouse tumor that produces large amounts of basement membranes.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La laminine est une glycoprotéine non-collagène isolée à partir de sarcomes d'Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris. Une molécule de laminine est constituée de trois polypeptides liés par un pont disulfure qui s'assemblent pour former une structure asymétrique en forme de croix.[1] La lamiline de souris purifiée favorise l'adhérence et la croissance des cellules de sarcome et de carcinome humains, des cellules de rétinoblastome humain, des cellules hépatiques, des cellules de neuroblastome de souris, des cellules de carcinome embryonnaire de souris, et semble impliquée dans le développement des tissus embryonnaires. La concentration optimale en laminine peut varier selon le type de cellule et doit être déterminée expérimentalement.
Application
La laminine de souris purifiée a été utilisée comme substrat de revêtement pour la culture et le maintien de cultures neuronales dérivées de cellules souches embryonnaires de souris ; elle fournit une surface appropriée pour l'adhérence et la croissance des cellules au cours d'expériences in vitro.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Les lamilines sont un constituant protéique essentiel de la membrane basale, une matrice extracellulaire qui maintient les cellules et les tissus ensemble. Elles interagissent avec les récepteurs présents dans la membrane plasmique des cellules voisines de la membrane basale. Cette interaction permet aux laminines de réguler efficacement diverses activités cellulaires et voies de signalisation.[1]
Forme physique
Produit purifié à partir de sarcomes d'EHS selon la méthode de Timpl et al.
Protéine purifiée. Liquide ; dans du Tris-HCl 0,05 M (pH 7,4) contenant du NaCl 0,15 M.
Sans conservateurs.
Notes préparatoires
Spécificité : poids moléculaire de 850 kD ; 3 chaînes exprimées sous la forme de deux bandes principales à 200 kD et 400 kD en SDS-PAGE.
Préparation : Produit préparé à partir de sarcomes d'Engelbreth-Holm-Swarm selon la méthode de Timpl et al., 1979 (http://www.jbc.org/cgi/reprint/254/19/9933.pdf). En résumé, des homogénats de tumeurs ont été soumis à des extractions au NaCl et à des centrifugations. La laminine a été trouvée dans la fraction à 0,5 M de NaCl. Après les gradients salins ultérieurs et d'autres étapes de centrifugation, la laminine a été dialysée contre de l'urée 2 M et passée sur une colonne de DEAE, puis soumise à une chromatographie sur tamis moléculaire et concentrée par ultrafiltration.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant six mois maximum.
Décongeler le produit à une température de 2 °C à 8 °C afin d'éviter une gélification prématurée et ne pas le recongeler. Une fois décongelé, le produit doit être conservé entre 2 °C et 8 °C pendant trois mois maximum.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The laminin family
Aumailley M
Journal of Separation Science, 7(1), 48-55 (2013)
G Siano et al.
Journal of molecular biology, 432(24), 166675-166675 (2020-10-16)
Neuronal hyperexcitability linked to an increase in glutamate signalling is a peculiar trait of the early stages of Alzheimer's disease (AD) and tauopathies, however, a progressive reduction in glutamate release follows in advanced stages. We recently reported that in the
Articles
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protocoles
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Questions
  1. The CoA for this product indicates that it is "Purified as laminin-nidogen complex from EHS sarcoma according to the method of Timpl, et al. (1,2)." The inquiry is whether this is a laminin product or a laminin-nidogen complex.
    1 answer
    1. The production was carried out using a modified method as described in the reference: Timpl, R., et al., J. Biol. Chem. 254:9933-9937 (1979). The nidogen content is not tested, but the product is provided at > 95% purity with primarily 3 chains expressed as two major bands at 200 and 400kD, indicating that the presence of nidogen is likely minuscule, if present at all.