L4268
Lipopolysaccharides from Klebsiella pneumoniae
purified by phenol extraction
Synonyme(s) :
LPS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Klebsiella pneumoniae)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Produit purifié par
phenol extraction
Impuretés
<3% Protein (Lowry)
Couleur
white to faint yellow
Solubilité
water: 4.90-5.10 mg/mL, slightly hazy to turbid, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenu apparenté
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.