L4774
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype enteritidis
purified by ion-exchange chromatography
Synonyme(s) :
LPS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Salmonella enterica (Serotype enteritidis)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Produit purifié par
ion-exchange chromatography
Impuretés
<1% Protein
<1% RNA
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.