Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
L3024
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
purified by ion-exchange chromatography, TLR ligand tested
Synonyme(s) :
LPS
5 MG
287,00 €
10 MG
525,00 €
25 MG
1 130,00 €
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
287,00 €
10 MG
525,00 €
25 MG
1 130,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Escherichia coli (O111:B4)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Produit purifié par
ion-exchange chromatography
Impuretés
<1% Protein
<1% RNA
Couleur
white to yellow cast
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Ce produit est extrait à partir d'E. coli de sérotype O111:B4 et purifié par échange d'ions. La souche source provient d'une collection privée. Ce sérotype de lipopolysaccharide (LPS) a été utilisé pour stimuler les lymphocytes B et activer la NOS dans des hépatocytes humains.
Application
Les lipopolysaccharides (LPS) sont des éléments constitutifs caractéristiques de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif. Les LPS et leur fraction lipidique (lipide A) stimulent les cellules du système immunitaire inné par l'intermédiaire du récepteur TLR4 (Toll-Like Receptor 4), qui appartient à la famille des récepteurs de type Toll et qui reconnaît la signature moléculaire des principaux agents pathogènes (PAMP).
Actions biochimiques/physiologiques
Les lipopolysaccharides (LPS) se situent dans la couche externe de la membrane et, dans le cas des souches non capsulées, sont exposés à la surface cellulaire. Ils contribuent à l'intégrité de la membrane externe et protègent la cellule contre l'action des sels biliaires et des antibiotiques lipophiles.
Notes préparatoires
Ce produit est soluble dans l'eau (5 mg/ml) ou dans du milieu de culture cellulaire (1 mg/ml) et donne une solution trouble jaune pâle. Une solution plus concentrée (20 mg/ml), mais toujours trouble, a été obtenue dans une solution saline aqueuse après mélange au vortex et chauffage à 70-80 °C. Les lipopolysaccharides sont des molécules qui forment des micelles dans tous les solvants. Des solutions troubles sont observées dans l'eau et la solution tampon phosphate. Les solvants organiques ne produisent pas une solution plus limpide. Le méthanol donne une suspension turbide avec des particules flottantes, tandis que l'eau produit une solution trouble homogène.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de lipopolysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
F T Silvestre et al.
Journal of dairy science, 94(5), 2285-2301 (2011-04-29)
The objectives were to evaluate the effects of differential supplementation of Ca salts (CS) of fatty acids (FA) on plasma acute phase proteins and both FA composition and function (i.e., activity and cytokine production) of neutrophils, during the peripartum and
Carl-Fredrik Johnzon et al.
Frontiers in immunology, 9, 1487-1487 (2018-07-11)
Mastitis is an inflammatory condition of the mammary tissue and represents a major problem for the dairy industry worldwide. The present study was undertaken to study how experimentally induced acute bovine mastitis affects inflammatory parameters and changes in the metabolome.
Yoshitomo Hayama et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(11), 3790-3800 (2018-04-25)
Amino acid metabolism plays important roles in innate immune cells, including macrophages. Recently, we reported that a lysosomal adaptor protein, Lamtor1, which serves as the scaffold for amino acid-activated mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1), is critical for the
Sharon Elazar et al.
Veterinary research, 41(1), 10-10 (2009-10-16)
Mastitis, inflammation of the mammary tissue, is a common disease in dairy animals and mammary pathogenic Escherichia coli (MPEC) is a leading cause of the disease. Lipopolysaccharide (LPS) is an important virulence factor of MPEC and inoculation of the mammary
Simon N Willis et al.
Nature communications, 8(1), 1426-1426 (2017-11-12)
Humoral immunity requires B cells to respond to multiple stimuli, including antigen, membrane and soluble ligands, and microbial products. Ets family transcription factors regulate many aspects of haematopoiesis, although their functions in humoral immunity are difficult to decipher as a
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenu apparenté
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the molecular weight of LPS catalog #L3024?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been determined. In general, the molecular weight of native LPS may range from 1 – 4 million Daltons or higher. When treated with SDS and heat, the molecular weight of LPS may range from 50 to 100 kDa.
      Helpful?
  4. Does the product represent lipid A of LPS with six-acyl chain (hexa-acylated) ?
    1 answer
    1. L3024 is an LPS that contains the lipid A moiety. LPS products that are described as "detoxified" have a lipid A moiety that has been partially delipidated by alkaline hydrolysis. Removal of the fatty acid portions of lipid A results in a detoxified LPS with an endotoxin level about 10,000 times lower than that of the parent LPS. This product is not detoxified.