Works excellent in the animal model.................
L3755
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O26:B6
purified by trichloroacetic acid extraction
Synonyme(s) :
LPS
251,00 €
About This Item
251,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli (O26:B6)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Produit purifié par
trichloroacetic acid extraction
Impuretés
1-10% Protein (Lowry)
Couleur
white to yellow
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.