L3544
Anti-Lamin A−Atto 647N antibody produced in rabbit
1.5-3 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LAMA, Anti-LMNA, Anti-LNMI, Anti-Lamin A/C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
Atto 647N conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1.5-3 mg/mL
Technique(s)
direct immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMNA(4000)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable