SAB4200420
Anti-Lamin A, mature antibody, Mouse monoclonal
clone 4A4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-Lamin A/C, Anti-Prelamin-A/C, Monoclonal Anti-Lamin A, mature antibody produced in mouse
461,00 €
About This Item
461,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~72 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMNA(4000)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable