Principaux documents
L2646
Sigma-Aldrich
Lectine de Phaseolus vulgaris (haricot rouge)
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Agglutinine de Phaseolus vulgaris, PHA
10 MG
57,50 €
25 MG
94,90 €
100 MG
290,00 €
57,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
57,50 €
25 MG
94,90 €
100 MG
290,00 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
57,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Puissance
<40 μg per mL agglutination activity
Composition
Protein, 50-70% biuret
Impuretés
salt, free
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
La PHA correspond à deux espèces moléculaires : l′érythroagglutinine (PHA-E) qui possède une faible activité mitogénique et une forte activité érythroagglutinine, et la leucoagglutinine (PHA-L) qui possède une forte activité mitogénique et leucoagglutinante, mais une activité érythroagglutinante très faible.
La PHA-E n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais l′agglutination peut être inhibée par certains oligosaccharides. La PHA-P est la forme protéique de la PHA avant la séparation et la purification de l′érythroagglutinine et de la leucoagglutinine. La PHA-M est la forme mucoprotéique. Les conjugués sont préparés à partir des lectines purifiées correspondantes.
Remarque sur l'analyse
Agglutination activity is expressed in μg/mL and is determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes in phosphate buffered saline, pH 6.8, after 1 hr incubation at 25 °C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiaohua Chen et al.
PLoS neglected tropical diseases, 13(4), e0007318-e0007318 (2019-04-25)
Leprosy, caused by Mycobacterium leprae, affects over 200,000 people annually worldwide and remains endemic in the ethnically diverse, mountainous and underdeveloped southwestern provinces of China. Delayed diagnosis of leprosy persists in China, thus, additional knowledge to support early diagnosis, especially
Balam Ruiz-Ruiz et al.
ACS omega, 5(21), 12005-12015 (2020-06-18)
Silver nanoparticles (AgNPs) are the most used nanomaterials worldwide due to their excellent antibacterial, antiviral, and antitumor activities, among others. However, there is scarce information regarding their genotoxic potential measured using human peripheral blood lymphocytes. In this work, we present
Lucía Margarita Valenzuela-Salas et al.
Pharmaceutics, 13(1) (2021-01-13)
Nanomaterials quickly evolve to produce safe and effective biomedical alternatives, mainly silver nanoparticles (AgNPs). The AgNPs' antibacterial, antiviral, and antitumor properties convert them into a recurrent scaffold to produce new treatment options. This work reported the full characterization of a
Jisun Lim et al.
Science advances, 6(16), eaba1334-eaba1334 (2020-06-04)
Glutathione (GSH), the most abundant nonprotein thiol functioning as an antioxidant, plays critical roles in maintaining the core functions of mesenchymal stem cells (MSCs), which are used as a cellular immunotherapy for graft-versus-host disease (GVHD). However, the role of GSH
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.