Principaux documents
L1668
Sigma-Aldrich
Lectine de Phaseolus vulgaris (haricot rouge)
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl), BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Agglutinine de Phaseolus vulgaris, PHA
5 MG
83,10 €
83,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
83,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
83,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl)
Puissance
≤10 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Solubilité
PBS: 5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (pH 6.8)
Température de stockage
2-8°C
Application
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) has been used:
  • for the stimulation of cluster of differentiation (CD4+) T cells[1]
  • for the activation of primary peripheral blood lymphocytes[2]
  • for the stimulation of peripheral blood mononuclear cells[3][4]
Actions biochimiques/physiologiques
La PHA correspond à deux espèces moléculaires : l′érythroagglutinine (PHA-E) qui possède une faible activité mitogénique et une forte activité érythroagglutinine, et la leucoagglutinine (PHA-L) qui possède une forte activité mitogénique et leucoagglutinante, mais une activité érythroagglutinante très faible.
La PHA-E n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais l′agglutination peut être inhibée par certains oligosaccharides. La PHA-P est la forme protéique de la PHA avant la séparation et la purification de l′érythroagglutinine et de la leucoagglutinine. La PHA-M est la forme mucoprotéique. Les conjugués sont préparés à partir des lectines purifiées correspondantes.
Conditionnement
Sold on the basis of lectin content
Remarque sur l'analyse
Potency and solubility expressed in mg lectin/ml
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Marcell Costa de Medeiros et al.
Oncotarget, 8(37), 60860-60874 (2017-10-06)
The immune system detects shifts from homeostasis and eliminates altered cells. However, neoplastic cells can modulate the host response to escape immunosurveillance thereby allowing tumor progression. Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is one of the most immunosuppressive cancers
Posttranscriptional Regulation of HIV-1 Gene Expression during Replication and Reactivation from Latency by Nuclear Matrix Protein MATR3
Sarracino A, et al.
mBio, 9(6), e02158-e02118 (2018)
Ema T Crooks et al.
PLoS pathogens, 14(5), e1007024-e1007024 (2018-05-03)
The extensive glycosylation of HIV-1 envelope (Env) glycoprotein leaves few glycan-free holes large enough to admit broadly neutralizing antibodies (bnAb). Consequently, most bnAbs must inevitably make some glycan contacts and avoid clashes with others. To investigate how Env glycan maturation
Nina Thakkar et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(2), 631-638 (2008-12-03)
The present studies were conducted to better define the mechanism of action of polyethylene hexamethylene biguanide (PEHMB) (designated herein as NB325), which was shown in previous studies to inhibit infection by the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1). Fluorescence-activated flow
Cody J Warren et al.
PLoS biology, 17(6), e3000304-e3000304 (2019-06-11)
Individuals chronically infected with HIV-1 harbor complex viral populations within their bloodstreams. Recently, it has come to light that when these people infect others, the new infection is typically established by only one or a small number of virions from
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.
      Helpful?
  2. How should the PHA solution using Phytohemagglutinin PHA-P powder be prepared for cell culture?
    1 answer
    1. The stock solution of this product can be prepared in phosphate buffered saline at pH 6.8, resulting in a clear to slightly hazy solution at a concentration of 5 mg per mL. This stock solution can then be diluted in cell culture medium to a working concentration of 10 micrograms of lectin per mL for use in peripheral blood cell culture.
      Helpful?
  3. What is the shelf life once reconstituted in PBS?
    1 answer
    1. After reconstitution in PBS, this product can be stored at 2-8°C for 2-4 weeks. PHA loses approximately 30% activity after 1 month. Stock solutions of at least 1 mg/mL can be stored in frozen aliquots. Do not dilute to the working concentration until ready to use. Vortex stock solutions prior to use.
      Helpful?
  4. What is the solution stability for Product L1668, Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) - Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder?
    1 answer
    1. The solution stability was not evaluated by Sigma-Aldrich; however, references indicate media containing dilute PHA can be stored refrigerated for 2-4 weeks. PHA loses approximately 30% activity after 1 month. Stock solutions can be stored in frozen aliquots.
      Helpful?
  5. How can Product L1668, Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) - Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder, be dissolved?
    1 answer
    1. Product No. L1668 is solubility tested using 5 mg per mL of phosphate buffered saline (PBS), pH 6.8; this yields a clear to slightly hazy, colorless to light yellow solution.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the mitogenic activity of Product L1668, Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) - Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder?
    1 answer
    1. The minimum specification for mitogenic activity of this product is  < or = 10 micrograms lectin/mL of medium. The reported specification is PASS. A specific value is not given.