L0649
Leupeptin hydrochloride
powder, ≥70% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acetyl-Leu-Leu-Arg-al hydrochloride
89,00 €
About This Item
89,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Leupeptin hydrochloride, microbial, ≥70% (HPLC)
Source biologique
microbial
Niveau de qualité
Essai
≥70% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.ClH/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);1H
Clé InChI
OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable