Documents
A8456
Sigma-Aldrich
Fluorure de 4-(2-aminoéthyl)-benzènesulfonyle hydrochloride
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
AEBSF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10FNO2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.69
Numéro Beilstein :
7604627
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
183-191  °C
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Clé InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
stable for up to six months if stored refrigerated at a pH of less than 7. If a pH of greater than 7 is required, pH adjustment should be made just prior to use.
Application
Le chlorhydrate du fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle (AEBSF) a été utilisé :
  • comme inhibiteur de protéases dans des échantillons de plasma pour éviter la dégradation de la ghréline acylée (AG).
  • comme inhibiteur de sérine protéinases de venin de serpent (SVSP) dans un essai d'inhibition de SVSP ou un essai sur l'AEBSF pour tester l'implication des SVSP dans l'activité de la coagulation due au fibrinogène.
  • comme constituant d'un tampon de lyse NP-40 pour remettre en suspension des culots cellulaires afin de préparer des lysats cellulaires.
Les concentrations recommandées pour l′emploi sont comprises entre 0,1 et 1 mM.
Actions biochimiques/physiologiques
L'AEBSF est capable d'inhiber l'acétylcholinestérase (AChE).
Le chlorhydrate du fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle (AEBSF) est un inhibiteur irréversible des sérine protéases. Ses constantes d'inhibition sont proches de celles du fluorure de phénylméthanesulfonyle (PMSF) et du diisopropylfluorophosphate (DFP). Il a été démontré que l'AEBSF inhibe la trypsine, la chymotrypsine, la plasmine, la kallikréine et la thrombine. Comme option de remplacement du PMSF ou du DFP, l'AEBSF offre une plus faible toxicité, une meilleure solubilité dans l'eau et une plus grande stabilité dans les solutions aqueuses. L'AEBSF peut être utilisé en culture cellulaire à des concentrations allant jusqu'à 0,25 mM.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Ilario Mennella et al.
The Journal of nutrition, 145(9), 2169-2175 (2015-07-17)
Food palatability increases food intake and may lead to overeating. The mechanisms behind this observation are still largely unknown. The aims of this study were the following: 1) to elucidate the plasma responses of endocannabinoids, N-acylethanolamines, and gastrointestinal peptides to
Ignacio Pedrós et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(9), 1556-1566 (2014-06-03)
The present study had focused on the behavioral phenotype and gene expression profile of molecules related to insulin receptor signaling in the hippocampus of 3 and 6 month-old APPswe/PS1dE9 (APP/PS1) transgenic mouse model of Alzheimer's disease (AD). Elevated levels of
Niina Aaltonen et al.
Biological procedures online, 22, 6-6 (2020-03-20)
Serine hydrolases (SHs) are a functionally diverse family of enzymes playing pivotal roles in health and disease and have emerged as important therapeutic targets in many clinical conditions. Activity-based protein profiling (ABPP) using fluorophosphonate (FP) probes has been a powerful
Ci Chu et al.
Molecular cell, 44(4), 667-678 (2011-10-04)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are key regulators of chromatin state, yet the nature and sites of RNA-chromatin interaction are mostly unknown. Here we introduce Chromatin Isolation by RNA Purification (ChIRP), where tiling oligonucleotides retrieve specific lncRNAs with bound protein and
Xue Zhang et al.
Frontiers in plant science, 11, 277-277 (2020-03-29)
Post-translational covalent modifications of histones play important roles in modulating chromatin structure and are involved in the control of multiple developmental processes in plants. Here we provide insight into the contribution of the histone lysine methyltransferase SET DOMAIN GROUP 8
Articles
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.