Principaux documents
K4128
Sigma-Aldrich
Knudson C orchid medium Morel modification
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.72
Le produit K4128 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Température de stockage
2-8°C
Niveau de qualité
Variante de formule
With the macro- and micronutrients as described by Morel (1965). Contains sucrose.