K2638
Kallikrein from human plasma
buffered aqueous solution, ≥5 units/mg protein
Synonyme(s) :
Kininogenase, Kininogenin
460,00 €
About This Item
460,00 €
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous solution
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥5 units/mg protein
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... KLK1(3816)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable