Principaux documents
SRP6058
Sigma-Aldrich
Kallikrein-3 human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
APS, Hk3, KLK2A1, Kallikrein-3, P-30 antigen, PSA
20 μG
523,00 €
523,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 μG
523,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
523,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in human cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
35 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... KLK3(354)
Catégories apparentées
Description générale
Prostate-specific antigen, also known as Gamma-seminoprotein, Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, Semenogelase, KLK3 and PSA, is a secreted protein which belongs to thepeptidase S1 family and Kallikrein subfamily. KLK3/Kallikrein 3 contains one peptidase S1 domain. KLK3/Kallikrein 3 is a glycoprotein produced almost exclusively by the prostate gland. KLK3/Kallikrein 3 is produced for the ejaculate where it liquifies the semen in the seminal coagulum and allows sperm to swim freely.It is also believed to be instrumental in dissolving the cervical mucous, allowing the entry of sperm. Human KLK3/Kallikrein 3 and human KLK2 are closely related products of the human kallikrein genes KLK3 and KLK2, respectively. Both KLK3/Kallikrein 3 and human kallikrein 2 are produced and secreted in the prostate and have important applications in the diagnosis of prostate cancer. Understanding the mechanism by which genetic variation in KLK3/Kallikrein 3 affects prostate cancer risk has important implications for study of the biological role of KLK3/Kallikrein 3 in prostate tumorigenesis.
Forme physique
Lyophilized from sterile PBS, pH 7.4. (Normally 5 % - 8 % trehalose and mannitol are added as protectants before lyophilization.)
Notes préparatoires
Centrifuge the vial prior to opening.
Reconstitution
Detailed reconstitution instructions are sent along with the product.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable