K1250
6-Ketocholestanol
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5α-cholestan-6-one, 5α-Cholestan-3β-ol-6-one
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-16-25(29)24-15-19(28)11-13-27(24,5)23(20)12-14-26(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,26-,27-/m1/s1
Clé InChI
JQMQKOQOLPGBBE-ZNCJEFCDSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable