I9409
Monoclonal Anti-Insulin-like Growth Factor-I antibody produced in hamster
clone 126002, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IGF-I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
126002, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Igf1(16000)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable