I8898
Ivermectin
Synonyme(s) :
22,23-Dihydroavermectin B1, MK-933
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Solubilité
MEK: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
parasites
Application(s)
agriculture
environmental
Mode d’action
cell membrane | interferes
Auteur
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]1(O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C6/CO[C@]7([H])[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)O2)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C48H74O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
Clé InChI
AZSNMRSAGSSBNP-XPNPUAGNSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
Description générale
Application
- in Caenorhabditis elegans fecundity assay
- in larval development test
- to measure in vivo topical acaricide activity of compounds in rats
- to assess its acute and chronic effects to zebrafish
- in percutaneous drug injection method to treat cystic echinococcosis
- in liquid chromatography with fluorescence detection method
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges