32593
Cambendazole
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Isopropyl 2-(4-thiazolyl)-5-benzimidazolecarbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)OC(=O)Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)
Clé InChI
QZWHWHNCPFEXLL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Bovine muscle samples by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) operating in ESI mode.
- Bovine milk samples by LC-ESI-MS.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?