Principaux documents
SML2510
Sigma-Aldrich
Flubendazol
Synonyme(s) :
Flubendazol, Flubendazole, Flumoxanal, Methyl [5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
50 MG
144,00 €
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
144,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Clé InChI
CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Flubendazole, an antithelmintic, has been widely used in treating intestinal parasites. Additionally, Flubendazole has been reported to exert anticancer activities.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yongqi Zhen et al.
Theranostics, 10(18), 8080-8097 (2020-07-30)
Background: Triple-negative breast cancer (TNBC) is one of the most prevalent neoplastic diseases worldwide, but efficacious treatments for this pathological condition are still challenging. The lack of an effective targeted therapy also leads to a poor prognosis for patients affected