Principaux documents
L2913
Sigma-Aldrich
Leptomycin B
from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC), solution, nuclear transport inhibitor
Synonyme(s) :
Antibiotic CI 940, Elactocin, LMB, Mantuamycin
0.5 μG
61,50 €
5 μG
398,00 €
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 μG
61,50 €
5 μG
398,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H48O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Leptomycin B solution from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC), Supplied in methanol: water (7:3)
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Conditions de stockage
protect from light
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(\C=C\[C@@H]1OC(=O)C=C[C@@H]1C)=C\[C@H](C)C\C=C\C(C)=C\[C@@H](C)C(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C33H48O6/c1-9-28(14-15-29-24(5)13-16-31(36)39-29)19-22(3)12-10-11-21(2)17-25(6)32(37)27(8)33(38)26(7)18-23(4)20-30(34)35/h10-11,13-17,19-20,22,24-27,29,33,38H,9,12,18H2,1-8H3,(H,34,35)/b11-10+,15-14+,21-17+,23-20+,28-19-/t22-,24+,25-,26+,27-,29+,33-/m1/s1
Clé InChI
YACHGFWEQXFSBS-XYERBDPFSA-N
Description générale
Leptomycin B is an anti-fungal antibiotic, anti-tumor cytotoxin that inhibits CRM1-dependent, NES-dependent nucleo-cytoplasmic translocation (nuclear export inhibitor). NES containing proteins include HIV-1 REV; actin, c-Abl, cyclin B1, MDM2/p53, I?B, MPF, PKA and MEK.
Actions biochimiques/physiologiques
Leptomycin B is an unsaturated, branched-chain fatty acid, and is an important tool in the study of nuclear export. Leptomycin B is a specific inhibitor of proteins containing nuclear export signal. Leptomycin B inhibits nucleo-cytoplasmic translocation of molecules such as the HIV-1 Rev protein and Rev-dependent export of mRNA. The addition of very small amounts to fibroblasts causes accumulation of MEK in the nucleus. Other proteins that are influenced by leptomycin B are actin, c-Abl, cyclin B1, MDM2/p53, IκB, MPF, and PKA. The suggested inhibition mechanism involves the direct binding of leptomycin B to CRM1, which blocks the binding of CRM1 to proteins containing the nuclear export signal, via the interaction with cysteine residue in CRM1 control conserved region.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Ivermectin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I8000010
Ivermectin
K Nishi et al.
The Journal of biological chemistry, 269(9), 6320-6324 (1994-03-04)
The molecular action of leptomycin B (LMB), an agent inducing arrest of the eukaryotic cell cycle at G1 and G2 phases, was investigated by analyzing an LMB resistance gene of Schizosaccharomyces pombe. A genomic library of an LMB-resistant mutant was
M Fukuda et al.
Nature, 390(6657), 308-311 (1997-12-31)
The discovery of nuclear export signals (NESs) in a number of proteins revealed the occurrence of signal-dependent transport of proteins from the nucleus to the cytoplasm. Although the consensus motif of the NESs has been shown to be a leucine-rich
Daisuke Kaida et al.
Nature chemical biology, 3(9), 576-583 (2007-07-24)
The removal of intervening sequences from transcripts is catalyzed by the spliceosome, a multicomponent complex that assembles on the newly synthesized pre-mRNA. Pre-mRNA translation in the cytoplasm leads to the generation of aberrant proteins that are potentially harmful. Therefore, tight
N Kudo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(16), 9112-9117 (1999-08-04)
The cellular target of leptomycin B (LMB), a nuclear export inhibitor, has been identified as CRM1 (exportin 1), an evolutionarily conserved receptor for the nuclear export signal of proteins. However, the mechanism by which LMB inhibits CRM1 still remains unclear.
D A Freedman et al.
Molecular and cellular biology, 18(12), 7288-7293 (1998-11-20)
The MDM2 oncoprotein targets the p53 tumor suppressor protein for degradation when the two proteins are expressed in cells. The regulation of p53 levels by MDM2 requires the ability of MDM2 to be exported from the nucleus by utilizing its