Principaux documents
I8504
Sigma-Aldrich
Iodométhane
Synonyme(s) :
Iodure de méthyle
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.94
Beilstein:
969135
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Densité de vapeur
4.89 (vs air)
Pression de vapeur
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Contient
~0.3% metallic copper as preservative
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
pb
41-43 °C (lit.)
Pf
−64 (lit.)
Densité
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :