Principaux documents
W233706
Sigma-Aldrich
p-Crésol
≥99%, FG
Synonyme(s) :
4-méthylphénol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro FEMA:
2337
Beilstein:
1305151
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
619
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.028
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA
Densité de vapeur
3.72 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
solid or liquid
Température d'inflammation spontanée
1038 °F
Limite d'explosivité
1 %
1.1 %, 150 °F
pb
202 °C (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
phenolic
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le p-crésol est un composé aromatique monophénolique simple qui se présente naturellement dans le miel de sarrasin. C'est l'un des principaux composés volatils responsables de l'arôme de mouton/suif des graisses ovines. Le p-crésol serait également responsable de la saveur indésirable de vache/d'étable de la poudre de lait écrémé.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Food phenolics, pros and cons: a review
Umar Lule S & Xia W
Food Reviews International, 21(4), 367-388 (2005)
Volatile alkylphenols and thiophenol in species?related characterizing flavors of red meats
a J & Lindsay RC
Journal of Food Science, 56(5), 1197-1202 (1991)
Yonca Karagül-Yüceer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(2), 305-312 (2002-01-10)
Nonfat dry milk (NDM) is widely used both as an ingredient in other preparations and for direct consumption. Flavor quality of NDM is a critical parameter because it can directly impact final product quality. Flavors can be formed in NDM
Simple phenol and phenolic compounds in food flavor
Maga JA & Katz I.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(4), 323-372 (1978)
Francois Brial et al.
Cell reports, 30(7), 2306-2320 (2020-02-23)
Exposure to natural metabolites contributes to the risk of cardiometabolic diseases (CMDs). Through metabolome profiling, we identify the inverse correlation between serum concentrations of 4-cresol and type 2 diabetes. The chronic administration of non-toxic doses of 4-cresol in complementary preclinical