I7512
Indole-3-butyric acid potassium salt
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
4-(3-Indolyl)butanoic acid, IBA
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(O[K])CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C12H13NO2.K.H/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15);;
Clé InChI
RBRDCGZGWQSQJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable