SAB5600187
Anti-Human IgG4-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM120, purified immunoglobulin
402,00 €
About This Item
402,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM120, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1-10 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable