Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5600213
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG4 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM120, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
IGHG4, Ig gamma 4 chain C, Immunoglobulin gamma 4, Immunoglobulin heavy constant gamma 4
100 μG
411,00 €
1 MG
2 740,00 €
411,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
411,00 €
1 MG
2 740,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
411,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM120, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable (50ng/well - 200ng/well (for Capture)
0.05ug/mL - 0.2ug/mL (for Detection))
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1-5 μg/mL
immunohistochemistry: 1—5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
This antibody reacts to the heavy chain of human IgG4, RM120 does not cross react to any other IgG subclasses (IgG1, IgG2, or IgG3), and shows no cross reactivity to IgM, IgA, IgD, IgE. RM120 does not react to monkey (Cyno or Rhesus) IgG, mouse IgG, rat IgG, or goat IgG.
Immunogène
Peptide corresponding to the hinge region of Human IgG4
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable