Principaux documents
RDD044
Sigma-Aldrich
Imidazole
ReagentPlus®, 99%, Redi-Dri, free-flowing
Synonyme(s) :
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiène, Glyoxaline
100 G
44,90 €
500 G
137,00 €
1 KG
233,00 €
2.5 KG
397,00 €
44,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
44,90 €
500 G
137,00 €
1 KG
233,00 €
2.5 KG
397,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.08
Beilstein:
103853
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.21
44,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Redi-Dri
Essai
99%
Forme
powder
Qualité
free-flowing
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
pb
256 °C (lit.)
Pf
85-92 °C
88-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Imidazole is a buffering agent employed in various research applications, with a pH 9 -11, it is often used to maintain a stable pH for protein samples. Imidazole is a heterocyclic compound with a five-membered planar ring that is amphoteric, highly polar, and commonly used for affinity chromatography. Its ability to bind to metal ions makes it particularly useful for purification and separation of proteins.
Application
Excellent pour les tampons compris dans la plage de pH 6,2-7,8
Imidazole is commonly used as a buffer component for purification of the histidine-tagged recombinant proteins in immobilized metal-affinity chromatography (IMAC).
Caractéristiques et avantages
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps to maintain product moisture and quality
Autres remarques
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Three-Dimensional Covalent Co-Assembly between Inorganic Supertetrahedral Clusters and Imidazolates.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(11), 2536-2539 (2011)
Cobalt imidazolate framework as precursor for oxygen reduction reaction electrocatalysts.
Ma S, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(7), 2063-2067 (2011)
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Ali Tebbi et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 14077-14090 (2015-04-17)
Ribonucleotide reductase (RnR) is a key enzyme synthesizing deoxyribonucleotides for DNA replication and repair. In mammals, the R1 catalytic subunit forms an active complex with either one of the two small subunits R2 and p53R2. Expression of R2 is S
Michael D Clark et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(28), E3669-E3678 (2015-07-01)
Acetylation is correlated with chromatin decondensation and transcriptional activation, but its regulation by histone deacetylase (HDAC)-bearing corepressor complexes is poorly understood. Here, we describe the mechanism of assembly of the mammalian Sin3L/Rpd3L complex facilitated by Sds3, a conserved subunit deemed
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.