Documents
68268
Sigma-Aldrich
Solution tampon d′imidazole
BioUltra, 1 M in H2O
Synonyme(s) :
Imidazole solution, Glyoxaline solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.08
Numéro Beilstein :
103853
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Gamme de produits
BioUltra
Forme
liquid
Concentration
1 M in H2O
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
9.5±0.5
Densité
1.01 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES 
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'imidazole est utilisé comme tampon dans la plage de pH allant de 6,2 à 7,8 à 25 °C. Son utilisation est recommandée dans le tampon de dosage de la peroxydase de raifort ou comme chélateur pour la fixation de différents cations divalents. L'imidazole facilite l'élution des protéines contenant de l'histidine sur des résines échangeuses de cations divalents (gel d'affinité au nickel HIS-Select haute capacité de Sigma, référence P6611) et peut aussi intervenir dans la coloration inverse de gels SDS-PAGE pour la détection des protéines.
Application
Cette solution tampon d'imidazole est entrée dans la composition :
  • d'un tampon de fixation pour calmoduline 1 (CBB1) utilisé pour purifier, avec la méthode TAP ("tandem affinity purification"), des protéines porteuses d'une étiquette TAP avec des protéines de co-purification.
  • d'un tampon de lyse et d'un tampon de charge au SDS destinés à des essais de pull-down His-ubiquitine.
  • d'un tampon de lavage et d'élution à l'imidazole destiné à la purification de protéines.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Peter Canning et al.
Journal of molecular biology, 426(13), 2457-2470 (2014-04-29)
The discoidin domain receptors (DDRs), DDR1 and DDR2, form a unique subfamily of receptor tyrosine kinases that are activated by the binding of triple-helical collagen. Excessive signaling by DDR1 and DDR2 has been linked to the progression of various human
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Ali Tebbi et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 14077-14090 (2015-04-17)
Ribonucleotide reductase (RnR) is a key enzyme synthesizing deoxyribonucleotides for DNA replication and repair. In mammals, the R1 catalytic subunit forms an active complex with either one of the two small subunits R2 and p53R2. Expression of R2 is S
William A Gaines et al.
Nature communications, 6, 7834-7834 (2015-07-29)
The conserved budding yeast Rad51 paralogues, including Rad55, Rad57, Csm2 and Psy3 are indispensable for homologous recombination (HR)-mediated chromosome damage repair. Rad55 and Rad57 are associated in a heterodimer, while Csm2 and Psy3 form the Shu complex with Shu1 and
Michael D Clark et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(28), E3669-E3678 (2015-07-01)
Acetylation is correlated with chromatin decondensation and transcriptional activation, but its regulation by histone deacetylase (HDAC)-bearing corepressor complexes is poorly understood. Here, we describe the mechanism of assembly of the mammalian Sin3L/Rpd3L complex facilitated by Sds3, a conserved subunit deemed