I5404
IgG2, Kappa from human myeloma plasma
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Human IgG2-κ
264,00 €
About This Item
264,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Human myeloma IgG2, κ is purified from human plasma by fractionation, ion-exchange and affinity chromatography procedures.
Application
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable