I3125
Acide indole-3-propionique
crystalline
Synonyme(s) :
Acide 3-(3-indolyl)propanoïque, IPA
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Couleur
light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable