Principaux documents
I0625
Sigma-Aldrich
L-β-Imidazolelactic acid
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3-(4-Imidazolyl)propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable