BAF188751600
Floating Microcentrifuge Tube Bubble Rack
Holds 20 x 0.5 mL tubes, round polymethylpentene
Synonyme(s) :
tube storage
26,20 €
About This Item
26,20 €
Produits recommandés
Matériaux
round polymethylpentene
Caractéristiques
autoclavable
Holds 20 x 0.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18875-1600
Diam. des orifices
7.7 mm
Plateforme, D.E × épaisseur
95 mm × 6.4 mm
Catégories apparentées
Description générale
Buoyant polymethylpentene rack is ideal for incubating microtubes in a beaker of water.
- Withstands boiling for 30 minutes at 100°C (212°F)
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Leg length: 19mm (3/4")
- 7.7mm (5/16") holes fit 0.5ml MCT tubes
- Fits in 1000ml beaker