Principaux documents
HS15988H
TrueNorth® Microscope Slide Box
100 Place, Hinged Lid with Clasp, purple polycarbonate
1 EACH
35,40 €
35,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
35,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123302
Nomenclature NACRES :
NB.22
35,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
purple polycarbonate
Caractéristiques
Holds 100 x slides 76x26 mm
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS15988H
L × l × H
208 × 175 × 34 mm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
  • durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
  • safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
  • uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
  • temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
  • stackable
  • autoclavable
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC