Principaux documents
HS15994M
Premium slide box
100 place, foam, blue plastic
Synonyme(s) :
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
1 EACH
25,10 €
25,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
25,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123302
Nomenclature NACRES :
NB.17
25,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue plastic
nickel closure
Caractéristiques
Holds 100 x slides 76x26 mm
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS15994M
L × l × H
208 × 175 × 34 mm
Caractéristiques et avantages
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism