Principaux documents
HS15991C
Slide box
100 place, white
Synonyme(s) :
Box for Slides, Slide Holder, Slide Storage Box
1 EACH
14,80 €
14,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
14,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123302
Nomenclature NACRES :
NB.17
14,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 100 x slides 76x26 mm
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS15991C
Taille
210x169x37 mm
Couleur
white
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner