Principaux documents
HS15994C
Premium Slide box
100 Place, cork lining, red
Synonyme(s) :
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
1 EACH
22,80 €
22,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
22,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123302
Nomenclature NACRES :
MA.01
22,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
nickel closure
red
Caractéristiques
Holds 100 x slides 76x26 mm
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS15994C
L × l × H
208 × 175 × 34 mm
Description générale
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Caractéristiques et avantages
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges