HPA016707
Anti-SP100 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-Lysp100b, Anti-Nuclear autoantigen Sp-100, Anti-Nuclear dot-associated Sp100 protein, Anti-Speckled 100 kDa
505,00 €
About This Item
505,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Séquence immunogène
QARTHHNQASDIIVISSEDSEGSTDVDEPLEVFISAPRSEPVINNDNPLESNDEKEGQEATCSRPQIVPEPMDFRKLSTFRESFKKRVIGQDHDFSESSE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SP100(6672)
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable