Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
MABE343
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-puromycine, clone 12D10
Anti-Puromycin Antibody, clone 12D10
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
clone 12D10, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Puromycin, Clone 12D10 Anti-Puromycin, Puromycin Detection Antibody
100 μL
505,00 €
505,00 €
En stockDétails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1016
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
505,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
505,00 €
En stockDétails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1016
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12D10, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPEPPS(9520)
Description générale
La puromycine est un antibiotique aminoglycoside dérivée de la bactérie Streptomyces alboniger. Il agit comme inhibiteur de la synthèse des protéines, en induisant la terminaison prématurée de la chaîne protéique dans le ribosome. Les anticorps monoclonaux anti-puromycine peuvent être utilisés avec des méthodes d′immunochimie standard pour examiner directement la traduction, à l′aide d′une méthode appelée « SUnSET » (surface sensing of translation). Son utilité dans les analyses de la traduction des protéines provient du fait qu′une partie de la molécule ressemble à l′extrémité 3′ de l′aminoacyl-ARNt. La puromycine induit la fragmentation de l′ADN dans les thymocytes et les cellules leucémiques humaines HL-60.
Spécificité
Anticorps anti-puromycine, clone 12D10 : réaction vérifiée avec un échantillon test humain préalablement incubé avec de la puromycine. Réaction anticipée avec toutes les espèces lorsque l'échantillon test est incubé avec de la puromycine.
Immunogène
Puromycine dérivée de Streptomyces alboniger
Application
Analyse par western blot (marquage des protéines totales) : Des lysats de cellules HEK293 traitées à la puromycine et au cycloheximide ou à la puromycine uniquement ont été résolus sur SDS-PAGE et transférés sur une membrane. Les protéines ont été visualisées par coloration au rouge Ponceau S.
Analyse par immunochimie : Une dilution au 1/10 000ème d′un lot représentatif a détecté les protéines nouvellement synthétisées qui ont incorporé la puromycine dans les lysats de cellules HeLa traitées à la puromycine.
Analyse par western blot : Un lot représentatif a détecté les protéines nouvellement synthétisées par western blot (Reineke, L. C., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(18):3499-3510.; Trinh, M. A. et al. (2012). Cell Rep. 1(6):678-688.; Fortin, D. A., et al. (2012). J Neurosci. 32(24):8127-8137.; Clavarino, G., et al. (2012). PLoS Pathog. 8(5):e1002708.; David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; White, L. K., et al. (2011). J Virol. 85(1):606-620.; Hoeffer, C. A., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(8):3383-3388.; Goodman, C. A., et al. (2010). FASEB J. 25(3):1028-1039.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.; Santini, E., et al. (2013). Nature. 493(7432):411-415.; Quy. P. N., et al. (2013). J Biol Chem. 288(2):1125-1134.; Hulmi. J. J., et al. (2012). Am J Physiol Endocrinol Metab. 304(1):E41-50.; Bhattacharya, A., et al. (2012). Neuron. 76(2):325-337.; Hoeffer, C. A., et al. (2013). J Neurophysiol. 109(1):68-76.).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a détecté les protéines nouvellement synthétisées qui ont incorporé la puromycine par western blot (Reineke, L. C., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(18):3499-3510.; Trinh, M. A. et al. (2012). Cell Rep. 1(6):678-688.; Fortin, D. A., et al. (2012). J Neurosci. 32(24):8127-8137.;David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; David, A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(23):20688-20700.; White, L. K., et al. (2011). J Virol. 85(1):606-620.; Hoeffer, C. A., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(8):3383-3388.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.; Goodman, C. A., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(17):E989.; Santini, E., et al. (2013). Nature. 493(7432):411-415.; Quy. P. N., et al. (2013). J Biol Chem. 288(2):1125-1134.).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a détecté les protéines nouvellement synthétisées qui ont incorporé la puromycine par IHC (Goodman, C. A., et al. (2010). FASEB J. 25(3):1028-1039.).
Analyse par triage de cellules marquées par fluorescence (FACS) : Un lot représentatif a détecté les protéines nouvellement synthétisées qui ont incorporé la puromycine par FACS (David, A., et al. (2012). J Cell Biol. 197(1):45-57.; Schmidt, E., K., et al. (2009). Nat Methods. 6(4):275-277.).
Alexa Fluor est une marque déposée de Life Technologies.
Catégorie de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L′anticorps anti-puromycine, clone 12D10, détecte la puromycine incorporée dans les protéines. Les anticorps monoclonaux anti-puromycine peuvent être utilisés avec des méthodes d′immunochimie standard.
Sous-catégorie de recherche
Métabolisme de l′ARN et protéines de liaison
Qualité
Évalué par western blot dans des lysats de cellules HEK293 traitées à la puromycine et au cycloheximide ou à la puromycine uniquement.
Analyse par western blot  À une dilution au 1/25 000ème, cet anticorps détecte les protéines nouvellement synthétisées qui ont incorporé la puromycine dans les lysats de cellules HEK293 traitées à la puromycine uniquement. Cet anticorps détecte également une plus faible quantité de protéines nouvellement synthétisées qui ont incorporé la puromycine dans les lysats de cellules HEK293 traitées à la puromycine et au cycloheximide.
Description de la cible
La puromycine est incorporée dans les protéines nouvellement synthétisées. En présence de puromycine uniquement, cet anticorps détecte les protéines nouvellement synthétisées de multiples poids moléculaires qui ont incorporé la puromycine. Cependant, un signal plus faible est obtenu lorsque le cycloheximide est également présent, car il inhibe la biosynthèse des protéines dans les organismes eucaryote.
Forme physique
Anticorps monoclonal IgG2aκ purifié dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d′azoture de sodium.
Format : purifié
Protéine G purifiée
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysats de cellules HEK293 traitées à la puromycine et au cycloheximide ou à la puromycine uniquement.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Anna Maria Copeland et al.
Journal of virology, 87(21), 11659-11669 (2013-08-24)
Rift Valley fever virus (RVFV), an ambisense member of the family Bunyaviridae, genus Phlebovirus, is the causative agent of Rift Valley fever, an important zoonotic infection in Africa and the Middle East. Phlebovirus proteins are translated from virally transcribed mRNAs
Kim Tran et al.
ACS chemical biology, 9(12), 2796-2806 (2014-10-04)
Endoplasmic reticulum (ER) stress plays an important role in the decline in pancreatic β cell function and mass observed in type 2 diabetes. Here, we developed a novel β cell-based high-throughput screening assay to identify small molecules that protect β
Thomas Chaillou et al.
Journal of cellular physiology, 231(9), 1894-1902 (2015-12-20)
The ribosome has historically been considered to have no cell-specific function but rather serve in a "housekeeping" capacity. This view is being challenged by evidence showing that heterogeneity in the protein composition of the ribosome can lead to the functional
Hanna Hörnberg et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(50), 12697-12706 (2016-12-16)
The establishment of precise topographic maps during neural development is facilitated by the presorting of axons in the pathway before they reach their targets. In the vertebrate visual system, such topography is seen clearly in the optic tract (OT) and
Preeti Shahi et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(1), e0004340-e0004340 (2016-01-07)
Entamoeba histolytica is an obligate protozoan parasite of humans, and amebiasis, an infectious disease which targets the intestine and/or liver, is the second most common cause of human death due to a protozoan after malaria. Although amebiasis is usually asymptomatic
Articles
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Afficher tout
Protocoles
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does the antibody recognize O-propargyl-puromycin (OP-puro)?
    1 answer
    1. Detection of O-propargyl-puromycin has not been validated. An independent researcher has shown that 12D10 may bind to O-propargyl-puromycin treated samples with reduced sensitivity (Yeast. 2014 Mar 19;31(5):167–178).
      Helpful?
  2. What's the concentration (mg/mL) of anti-Puromycin antibody (MABE343) ?
    1 answer
    1. The concentration of this product is 1 mg/mL. This information is published in the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.emdmillipore.com/product/Anti-Puromycin-Antibody-clone-12D10,MM_NF-MABE343#anchor_COA
      Helpful?
  3. Does the Anti-Puromycin Antibody (MABE343) exhibit specificity for puromycin incorporated into proteins, or does it bind to any puromycin?
    1 answer
    1. The Anti-Puromycin Antibody (MABE343) likely detects puromycin only when it is incorporated into proteins, as indicated on the webpage. Researchers may need to review the numerous citations for this antibody to confirm this specificity.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Wisconsin
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Excellent
    Excellent result with this antibody. Highly sensitive.